Learn More
2-Chloroacétate, TRC
Code produit 30137281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137281 10 g 10g
30133677 50 g 50g
30003471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC35350010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-07-2
Formule moléculaire C2 H4 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 93.51
Synonyme Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
Nom IUPAC 2-chloroacétamide
SMILES NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacetamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Poids de la formule 92.9981