Learn More
2’-chloroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Chloroacetanilide |
| Point de fusion | 86°C to 88°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2086967 |
| Merck Index | 14,2111 |
| Poids de la formule | 169.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |