Learn More
2’-chloroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427736 500 g 500g
11407736 25 g 25g
11417736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14711.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-17-5
Formule moléculaire C8H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Numéro MDL MFCD00045169
Clé InChI KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
CID PubChem 10777
ChEBI CHEBI:35087
Nom IUPAC N-(2-Chlorophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetanilide
Point de fusion 86°C to 88°C
Quantité 500 g
Beilstein 2086967
Merck Index 14,2111
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté ≥98%