Learn More
2’-Chloroacétoacétanilide, 98 %
Code produit 11412968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412968 100 g 100g
11402968 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18674.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-70-9
Formule moléculaire C10H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 211.65
Numéro MDL MFCD00018224
Clé InChI BFVHBHKMLIBQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloroacetoacetanilide, n-2-chlorophenyl-3-oxobutanamide, aaoc, o-chloroacetoacetanilide, acetoacet-o-chloroanilide, butanamide, n-2-chlorophenyl-3-oxo, acetoacet-o-chloranilide, o-acetoacetochloroanilide, n-acetoacetyl-2-chloroaniline, acetoacetyl-o-chloroanilide
CID PubChem 7156
Nom IUPAC N-(2chlorophényl)-3-oxobutanamide
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetoacetanilide
Point de fusion 104°C to 106°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 211.65
Pourcentage de pureté 98%