Learn More
2’-chloroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397880 100 g Flacon en verre 100g
10062410 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179771000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-68-9
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.6
Numéro MDL MFCD00000560
Clé InChI ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
CID PubChem 72864
Nom IUPAC 1-(2-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Ambre à jaune
Densité 1.1880g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 229.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5420 to 1.5450
Quantité 100 g
Beilstein 07, I, 151
Gravité spécifique 1.188
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide