Learn More
2’-Chloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2'-Chloroacetophenone |
| Densité | 1.189 |
| Point d’ébullition | 228°C to 229°C |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.5435 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3416 |
| Beilstein | 1858916 |
| Poids de la formule | 154.6 |
| Pourcentage de pureté | 98% |