Learn More
2'-Chloroacétophénone, TRC
Code produit 30350019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350019 25 g 25g
30349098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30350019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36381525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-68-9
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Synonyme 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
Nom IUPAC 1-(2-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloroacetophenone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Poids de la formule 154.0185