Learn More
Acide 2-chloroacrylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320014
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11320014 10 g 10g
11310014 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320014 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00350.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-chloroacrylique est utilisé comme halochimie, synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-79-8
Formule moléculaire C3H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.51
Numéro MDL MFCD00014336
Clé InChI SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
CID PubChem 11735
ChEBI CHEBI:73963
Nom IUPAC Acide 2-chloroprop-2-énoïque
SMILES OC(=O)C(Cl)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacrylic acid
Point de fusion 63°C to 67°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1098503
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 106.51
Pourcentage de pureté ≥98%