Learn More
Chlorhydrate de 2-chloroamphétamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroamphetamine (hydrochloride) |
| CAS | 35334-29-3 |
| Formule moléculaire | C9 H12 Cl N . Cl H |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzeneethanamine, 2-chloro-α-methyl-, hydrochloride, (±)-, 2-Chloroamphetamine hydrochloride, dl-2-Chloroamphetamine hydrochloride, (±)-2-Chloroamphetamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)Cc1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | 1-(2-chlorophényl)propan-2-amine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.11 |
| Poids de la formule | 205.0425 |