Learn More
2-chloroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492408 500 g 500g
11402418 2500 g 2500g
11412418 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15758.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.63€
    38.65€ / 500g
    Économisez 5.98€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloroaniline est utilisée comme solvant pétrolier. Elle est utilisée dans des études biologiques pour évaluer la mutagénicité et la cancérogénicité de l’espèce Salmonella typhimurium. Utilisée comme intermédiaire pour les colorants, les pigments et les produits chimiques spéciaux. La 2-chloroaniline est largement utilisée dans les industries des polymères, du caoutchouc, des produits pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther. Soluble dans l’acide et la plupart des solvants organiques. Très légèrement soluble dans l’eau (0,5 g/100 ml à 20°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-51-2
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
Numéro MDL MFCD00007656
Clé InChI AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
CID PubChem 7240
Nom IUPAC 2-chloroaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroaniline
Point de fusion -3°C
Densité 1.213
Quantité 500 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.588
Numéro UN UN2019
Beilstein 606077
Merck Index 14,2118
Point d’ébullition 207°C to 209°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroaniline