Learn More
Chlorhydrate de 2-chloroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373097 100 g -
11363097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13483.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 137-04-2 | C6H7Cl2N | 164.03 g/mol
2-Chloroaniline hydrochloride, is used as ice dye basement, used for towels, colored yarn and cloth of cotton, viscose fabric dyeing and printing of chromogenic agent. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-chloroaniline est utilisé comme base de teinture à froid, utilisé pour les serviettes, les fils colorés et les tissus de coton, la teinture des tissus en viscose et l’impression des agents chromogènes. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-04-2
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 164.03
Numéro MDL MFCD00053282
Clé InChI DRGIDRZFKRLQTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroaniline hydrochloride, 2-chloroanilinium chloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chlorophenylamine, chloride, acmc-209cai, o-chloroaniline hydrochloride, 95-51-2 parent, 2-chloranylaniline hydrochloride, benzenamine,2-chloro-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 67298
Nom IUPAC 2-chloroaniline; hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroaniline hydrochloride
Point de fusion ∼220°C (sublimation)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2018
Beilstein 3624280
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 97%