Learn More
2-Chloroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroaniline |
| Quantité | 500 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| Poids de la formule | 127.0189 |