Learn More
2-chlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11455573
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11455573 250 g 250g
11319649 10 g 10g
11445573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11455573 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13488.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobenzaldéhyde a été utilisé dans la génération d’une petite bibliothèque ciblée de dérivés dihydropyrimidine fonctionnalisés de façon diverse via une cyclocondensation biginelli à trois composants en une étape de β-cétoesters, aldéhydes et thiourées
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,8g/L), l’alcool, l’éther, le benzène et l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-98-5
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.566
Numéro MDL MFCD00003304
Clé InChI FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
CID PubChem 6996
Nom IUPAC 2-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.249
pH 2.9
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5675
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 385877
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorobenzaldehyde
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzaldehyde