Learn More
2-Chlorobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccccc1C=O |
| Nom IUPAC | 2-chlorobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.567 |
| Poids de la formule | 140.0029 |