Learn More
Chlorure de 2’-chlorobenzène-1-sulfonyle, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 2905-23-9 |
| Densité | 1.5480g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C6H4Cl2O2S |
| Formule linéaire | ClC6H4SO2Cl |
| Numéro MDL | MFCD00051520 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone |
| Afficher plus |