Learn More
Acide 2-chlorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470937 25 g 25g
11450937 1 g 1g
11460937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23324.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
2-Chlorobenzeneboronic acid is used in the preparation of imidazo[1,2-a]pyridine amides which has tuberculostatic activity. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-chlorobenzèneboronique est utilisé dans la préparation d’amides d’imidazo[1,2-a]pyridine qui ont une activité tuberculostatique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-89-8
Formule moléculaire C6H6BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
Numéro MDL MFCD00674012
Clé InChI RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
CID PubChem 2734322
Nom IUPAC Acide 2(-chlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼95°C to 100°C
Quantité 25 g
Beilstein 3030414
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol.
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté 97%