Learn More
2-Chlorobenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377216 1 g 1g
11387216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09082.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191.629 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6961-82-6
Formule moléculaire C6H6ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 191.629
Numéro MDL MFCD00051974
Clé InChI JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
CID PubChem 81410
Nom IUPAC 2-chlorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzenesulfonamide
Point de fusion 189°C to 191°C
Quantité 1 g
Beilstein 2937540
Poids de la formule 191.64
Pourcentage de pureté 98%