Learn More
2-Chlorobenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 6961-82-6 |
| Formule moléculaire | C6H6ClNO2S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-chlorobenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.64 |
| Poids de la formule | 190.9808 |