Learn More
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467966 25 g 25g
11457966 5 g 5g
11477966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14054.14
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-23-9
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD00051520
Clé InChI KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
CID PubChem 76187
Nom IUPAC Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.548
Point d’ébullition 150°C to 152°C (12 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.576
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 974321
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 98%