Learn More
2-Chlorobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399639
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399639 5 g 5g
11309649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11361.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5814-05-1 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5814-05-1
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00007597
Clé InChI KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
CID PubChem 79883
Nom IUPAC 2-chlorobenzohydrazide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzhydrazide
Point de fusion 116°C to 120°C
Quantité 5 g
Beilstein 972229
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté ≥98%