Learn More
2-chlorobenzimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424853
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424853 100 g 100g
11404853 5 g 5g
11414853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12193.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-Chlorobenzimidazole is mainly used for the synthesis of medicine and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobenzimidazole est principalement utilisé pour la synthèse de médicaments et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. À conserver à l’écart des agents oxydants, des métaux alcalis et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4857-06-1
Numéro MDL MFCD00051944
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzimidazole
Point de fusion ∼180°C to 185°C
Formule moléculaire C7H5ClN2
Quantité 100 g
Beilstein 116526
Synonyme 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
Nom IUPAC 2-chloro-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
CID PubChem 78572
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 97%