Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque, 98%
Code produit 10123690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123690 5 g Flacon en verre 5g
10091980 100 g Flacon en plastique 100g
10002000 500 g Flacon en plastique 500g
10657314 2 kg Flacon en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10123690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159240050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 118-91-2 | C₇H₅ClO₂| 156,57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-91-2
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD00002412
Clé InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
CID PubChem 8374
ChEBI CHEBI:30793
Nom IUPAC Acide 2-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.0°C to 143.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 173°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 15, 2125
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement