Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque, 98+%
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzoic acid |
| Point de fusion | 138°C to 142°C |
| Densité | 1.544 |
| Point d’ébullition | 284°C to 286°C |
| Point d’éclair | 173°C (343°F) |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 907340 |
| Merck Index | 14,2124 |
| Poids de la formule | 156.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement