Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1219795-28-4 |
| Formule moléculaire | C7 D4 H Cl O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloro-3,4,5,6-tétradeutérobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.59 |
| Poids de la formule | 160.0229 |