Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzoic acid |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| Poids de la formule | 155.9978 |