Learn More
Acide 2-chlorobenzoïque-d4, CDN
Code produit 30320033
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320033 0.25 g 0.25g
30309942 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320033 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND59550.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoic Acid-d4
CAS 1219795-28-4
Formule moléculaire C7 D4 H Cl O2
Quantité 0.25 g
Synonyme o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4;
Formule InChI InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2 H]
Nom IUPAC 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 160.59
Poids de la formule 160.0229 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity