Learn More
2-Chlorobenzoic hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10405682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10405682 25 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10405682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5814-05-1
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00007597
Clé InChI KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
CID PubChem 79883
Nom IUPAC 2-chlorobenzohydrazide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoic hydrazide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113°C to 118°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CONHNH2
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder