Learn More
2-chlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494417 50 g 50g
11404427 250 g 250g
11484417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20451.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.566 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-32-5
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.566
Numéro MDL MFCD00001779
Clé InChI NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
CID PubChem 13391
Nom IUPAC 2-chlorobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 43°C to 46°C
Quantité 50 g
Odeur Almond-like
Numéro UN UN3439
Beilstein 1363916
Point d’ébullition 232°C
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzonitrile