Learn More
2-chlorobenzophénone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482568 100 g 100g
11472568 25 g 25g
11492568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15867.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-8-5162
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD00000558
Clé InChI VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzophenone
Point de fusion 44°C to 47°C
Point d’ébullition 330°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1869594
Synonyme 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
Nom IUPAC (2-chlorophényl)-phénylméthanone
CID PubChem 78838
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté ≥99%