Learn More
2-chlorobenzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzothiazole |
| Point de fusion | 30°C to 33°C |
| Densité | 1.37 |
| Point d’ébullition | 141°C (30 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.637 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 116316 |
| Poids de la formule | 169.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |