Learn More
2-chlorobenzoxazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10396641 10 g 10g
10683902 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404530100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-18-9
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD00005766
Clé InChI BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
CID PubChem 11986
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-benzoxazole
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoxazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 7.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5655 to 1.5675
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.35
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorobenzoxazole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.