Learn More
2-chlorobenzoxazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312137 25 g 25g
11302137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07981.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobenzoxazole a été utilisé dans la synthèse du 2-(2-naphthylamino)benzoxazole par réaction avec l’acide 2-amino-1-naphtalènesulfonique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Tenir à l’écart de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-18-9
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD00005766
Clé InChI BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
CID PubChem 11986
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-benzoxazole
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoxazole
Densité 1.39
Point d’ébullition 201°C to 202°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.567
Quantité 25 g
Beilstein 115982
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 99%