Learn More
Chlorure de 2-chlorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482507 250 g -
11389639 100 g 100g
11472507 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14785.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
2-Chlorobenzoyl chloride, is used in organic synthesis. It is used as a pharmaceutical intermediate for eg as an intermediate of clotrimazolc, preparation of p-chlorobenzoic acid and production of trichloro-acaricide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chlorobenzoyle est utilisé en synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est par exemple utilisé comme intermédiaire du clotrimazole, pour la préparation de l’acide p-chlorobenzoïque et pour la production de trichloro-acaricide.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éther et l’alcool. Solubilité dans l’eau. Il se décompose.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des bases fortes, des alcools, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-65-4
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00000660
Clé InChI ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
CID PubChem 69110
ChEBI CHEBI:60719
Nom IUPAC Chlorure de 2-chlorobenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoyl chloride
Point de fusion -4°C
Densité 1.379
Point d’ébullition 237°C to 239°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5718
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 386435
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ether,and alcohol. Solubility in water it decomposes.
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 97%