Learn More
2-chlorobenzoylacétonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420174
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11420174 100 g 100g
11400174 5 g 5g
11410174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11420174 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13611.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40018-25-5
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.603
Numéro MDL MFCD00051624
Clé InChI SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
CID PubChem 2734201
Nom IUPAC 3-(2-chlorophényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Point de fusion 54°C to 58°C
Quantité 100 g
Beilstein 2413204
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 98%