Learn More
2Chlorure de -chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443874
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443874 2500 g 2500g
11379639 250 g 250g
11433874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443874 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11900.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2-Chlorobenzyl chloride was used as a sensory irritant to evaluate the characteristic modifications of the normal breathing pattern of exposed mice. It is used as an intermediate for organic chemicals, pharmaceuticals, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chlorobenzyle a été utilisé comme irritant sensoriel pour évaluer les modifications caractéristiques du profil respiratoire normal des souris exposées. Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits chimiques organiques, les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Tenir à l’écart de la chaleur. Incompatible avec les alcools, les amines et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-19-8
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000893
Clé InChI BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
CID PubChem 11906
Nom IUPAC 1-chloro-2-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzyl chloride
Point de fusion -13°C
Densité 1.272
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.559
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2235
Beilstein 471700
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté ≥98%