Learn More
2Chlorure de -chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10295900 1 L Flacon en verre 1L
10134300 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186530010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-19-8
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.03
Numéro MDL MFCD00000893
Clé InChI BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
CID PubChem 11906
Nom IUPAC 1-chloro-2-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzyl chloride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5580 to 1.56
Quantité 1 L
Beilstein 05, 297
Gravité spécifique 1.27
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common solvents (reacts with man
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.