Learn More
Chlorure de 2-chlorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 611-19-8 |
| Formule moléculaire | C7H6Cl2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene, NSC 8446, o,α-Dichlorotoluene, o-Chlorobenzyl Chloride, α,2-Dichlorotoluene, α,o-Dichlorotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2-(chlorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.03 |
| Poids de la formule | 159.9847 |