Learn More
2-chlorobenzyl cyanure, TRC
Product Code. 30368408
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Unit Size:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30368408 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368408 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36446550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 2856-63-5
Formule moléculaire C8 H6 Cl N
Quantité 50 g
Synonyme 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1CC#N
Nom IUPAC 2-(2-chlorophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Poids de la formule 151.0189