Learn More
2-chlorobenzyl cyanure, TRC
Code produit 30368246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36446510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 2856-63-5
Formule moléculaire C8 H6 Cl N
Quantité 10 g
Synonyme 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1CC#N
Nom IUPAC 2-(2-chlorophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Poids de la formule 151.0189
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.