Learn More
2-chlorobenzyl cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CC#N |
| Nom IUPAC | 2-(2-chlorophényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.59 |
| Poids de la formule | 151.0189 |