Learn More
2-chlorobenzyl mercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzyl mercaptan |
| Densité | 1.22 |
| Quantité | 5 g |
| Indice de réfraction | 1.591 |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 2042183 |
| Point d’ébullition | 120°C to 122°C (25 mmHg) |
| Poids de la formule | 158.65 |
| Pourcentage de pureté | 97% |