Learn More
2-chlorobenzyl mercaptan, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10455433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10455433 5 g Flacon en verre -
10302483 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10455433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373130050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 39718-00-8
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.65
Numéro MDL MFCD00004868
Clé InChI WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
CID PubChem 580759
Nom IUPAC (2-chlorophényl)méthanethiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzyl mercaptan
% min. CAS 97.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.2200g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5890 to 1.591
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.22
Formule linéaire ClC6H4CH2SH
Point d’ébullition 120°C to 121°C (25.0 mmHg)
Poids de la formule 158.65
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement