Learn More
2-chlorobenzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447447 25 g -
11457447 100 g 100g
11467447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15594.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-97-4
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00008108
Clé InChI KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
CID PubChem 66648
Nom IUPAC (2-chlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzylamine
Densité 1.17
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.562
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 907186
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 96%