Learn More
2-chlorobenzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzylamine |
| Densité | 1.17 |
| Point d’ébullition | 227°C |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.562 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 907186 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.