Learn More
2-Chlorobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427194 250 mL 250mL
11369639 50 mL 50mL
11417194 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21586.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
2-Chlorobutane is used as a solvent and intermediate in organic synthesis. Further, it is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients, plasticizer, rubber, resin and surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobutane sert de solvant et d’intermédiaire dans la synthèse organique. De plus, il participe à la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de plastifiants, de caoutchouc, de résine et de surfactants.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les métaux, le cuivre, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-86-4
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.566
Numéro MDL MFCD00000871
Clé InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
CID PubChem 6563
Nom IUPAC 2-chlorobutane
SMILES CCC(C)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobutane
Point de fusion °C to 141 to°C to 140°C
Densité 0.873
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair -15°C (5°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Indice de réfraction 1.397
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1127
Beilstein 1718770
Merck Index 14,1561
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide