Learn More
2-chlorobutane , + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10204330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10204330 1 L Flacon en verre 1L
10696672 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10204330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-86-4
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00000871
Clé InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
CID PubChem 6563
Nom IUPAC 2-chlorobutane
SMILES CCC(C)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobutane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -140.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 68.0°C to 70.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(Cl)CH3
Indice de réfraction 1.3960 to 1.3980
Quantité 1 L
Beilstein 01, 119
Merck Index 15, 1562
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (25°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide