Learn More
2-chlorobutane , + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696672 250 mL Flacon en verre 250mL
10204330 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    34.50€ / 250mL
    Économisez 3.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-86-4
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00000871
Clé InChI BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
CID PubChem 6563
Nom IUPAC 2-chlorobutane
SMILES CCC(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobutane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -140.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 68.0°C to 70.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(Cl)CH3
Indice de réfraction 1.3960 to 1.3980
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 119
Merck Index 15, 1562
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (25°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide