Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 2-chlorobutyryl, tech. 85 %
Catalog Number 11397626
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
7623-11-2
MFCD00041409
7623-11-2
MFCD00041409
Applications
Le 2-chlorobutyryl de chlorure est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobutyryl chloride
Densité 1.236
Point d’ébullition 138°C to 140°C
Formule moléculaire C12H13NO2S
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 741947
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC2=CC=CC=C2S1)C
Nom IUPAC ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 235.30
CID PubChem 360308
Poids de la formule 141
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique