Learn More
2-chlorocyclohexanone, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752505 5 g Flacon en plastique 5g
10478440 25 g Flacon en plastique 25g
10438250 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108960050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-87-7
Formule moléculaire C6H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 132.59
Numéro MDL MFCD00001626
Clé InChI CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
CID PubChem 13203
Nom IUPAC 2-chlorocyclohexan-1-one
SMILES ClC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorocyclohexanone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C
Couleur Marron
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H9(=O)
Indice de réfraction 1.4830 to 1.485
Quantité 5 g
Beilstein 07, 10
Gravité spécifique 1.16
Stabilisateur 0.2% CaCO3/MgO (1:1)
Poids de la formule 132.59
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorocyclohexanone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.