Learn More
2-chlorocyclohexanone, 97 %, stab. avec carbonate de calcium / oxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458537 50 g 50g
11448537 10 g -
11468537 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18613.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
2-Chlorocyclohexanone, is an intermediate in the synthesis of variety of pharmaceutical compounds. It is also an intermediate in the synthesis of 1-Chloro-2-methylenecyclohexane .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chlorocyclohexanone est un intermédiaire dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il est également un intermédiaire dans la synthèse du 1-chloro-2-méthylènecyclohexane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver réfrigéré à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-87-7
Formule moléculaire C6H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 132.59
Numéro MDL MFCD00001626
Clé InChI CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
CID PubChem 13203
Nom IUPAC 2-chlorocyclohexan-1-one
SMILES ClC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorocyclohexanone
Note relative au nom stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.161
Point d’ébullition 82°C to 83°C (10 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 50 g
Beilstein 774100
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 132.59
Pourcentage de pureté 97%